Merck
76166
Sigma-Aldrich
4-硝基苯棕榈酸酯
≥98.0% (GC)
别名:
硝基苯棕榈酸酯, 棕榈酸-4-硝基苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H35NO4
CAS号:
分子量:
377.52
Beilstein:
1891754
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
方案
≥98.0% (GC)
mp
~60 °C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
InChI key
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)