Merck
75113
Supelco
氨基苯磷酸 单钠盐 水合物
for electrochemical analysis, ≥98.0% (TLC)
别名:
p -氨基苯基磷酸酯 单钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NNaO4P · xH2O
分子量:
211.09 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for electrochemical analysis
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
雜質
≤30% water
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=CC=C(OP(O)(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C6H8NO4P.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
XWJZNVNMMLRLJR-UHFFFAOYSA-M
相关类别
應用
4-氨基苯基磷酸盐单钠盐水合物可用作灵敏检测和估计肿瘤坏死因子-α(TNF-α)通过电化学酶联免疫吸附试验 (ELISA) 过程显色的未稀释血清中。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持