Merck
74812
Sigma-Aldrich
1,8-二异氰基辛烷
purum, ≥98.0% (GC)
别名:
1,8-Diisocyanatooctane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OCN(CH2)8NCO
CAS号:
分子量:
196.25
Beilstein:
1772257
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.455
SMILES 字串
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)