Merck
74178
Sigma-Aldrich
1-烯丙基哌嗪
purum, ≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2
CAS号:
分子量:
126.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
purum
方案
≥97.0% (GC)
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
沸点
181-182 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL (lit.)
SMILES字符串
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)