Merck
74164
Supelco
惕各醛
analytical standard
别名:
反式-2,3-二甲基丙烯醛, 反式-2-甲基-2-丁烯醛, 顺芷醛, (E)-2-甲基丁-2-烯醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(CH3)CHO
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1698207
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
密度
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)