產品線
Selectophore™
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
≥99.0%
折射率
n20/D 1.600
bp
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI 密鑰
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他說明
基于聚合物膜中性载体的离子选择性电极中的增塑剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)