Merck
72255
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯)镍(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
别名:
二茂镍, 双(氯茂基)镍(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni(C5H5)2
CAS号:
分子量:
188.88
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
价格与库存信息目前不能提供
等级
purum
方案
≥97.0% (Ni)
表单
solid
mp
171-173 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)