等級
decomposing agent (for x-ray fluorescence analysis)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystals
損耗
≤1% loss on ignition, 800 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
forensics and toxicology
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI 密鑰
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
106306
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges