Merck
71638
Sigma-Aldrich
磷酸钠 二元 二水合物
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
别名:
sec-磷酸钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
177.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (T)
雜質
≤0.001% total nitrogen (N)
pH值
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)