Merck
69945
Sigma-Aldrich
3-(4-吗啉基)-1,2-丙二醇
technical, ~90% (GC)
别名:
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO3
CAS号:
分子量:
161.20
Beilstein:
107210
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
~90% (GC)
折射率
n20/D 1.493
bp
191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI 密鑰
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)