Merck
69710
Sigma-Aldrich
甲基紫
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
别名:
甲基紫2B, 碱性紫 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
颜色索引号:
42535
Beilstein:
8464808
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
MA.02
等级
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
质量水平
表单
powder or crystals
颜色
green to very dark green
pH值(酸碱度)
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
适用性
suitable for microscopy
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
甲基紫 2B 是聚甲基化(4、5 和 6)副品红的混合物
甲基紫是一种三苯甲烷染料。它是四- 、五- 和六-副玫瑰苯胺甲酯组成的混合物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques, 725-725 (2008)