Merck
68258
Sigma-Aldrich
Calcium 4-methyl-2-oxovalerate dihydrate
purum, ≥99.0% (T)
别名:
酮亮氨酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
CAS号:
分子量:
334.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥99.0% (T)
SMILES 字串
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)