Merck
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
CAS号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1718790
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
等级
purum
方案
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.407
沸点
141-144 °C
SMILES字符串
CCCCCC(C)CC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)