Merck
68119
Supelco
丙酸丁酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
130.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
4.5 (vs air)
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
799 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)