Merck
65200
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苯乙酸
purum, ≥98.0% (T)
别名:
对甲氧基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
166.17
Beilstein:
1101737
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.22
等级
purum
方案
≥98.0% (T)
沸点
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
84-86 °C
SMILES字符串
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)