Merck
63662
Supelco
反式-对-薄荷烷-8-醇
analytical standard
别名:
反式-2-(4-甲基环己基)异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902273
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
InChI 密鑰
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)