Merck
62096
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 500 氯化物形式
Cl--form, strongly basic
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
品質等級
形狀
beads
技術
LPLC: suitable
損耗
45-60% loss on drying, 110 °C
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary amine
粒徑
575 μm std dev ±50
容量
1.0 meq/mL
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
为滤床提供以下特殊性能:高交换率、高总容量利用率、少清洗用水、滤床整个高度上几乎成线性的表面摩擦梯度、混合床过滤器中组分的极佳分离。;凝胶型阴离子交换树脂;具有相同直径的球形粒子(单分散体)
應用
强碱性阴离子交换树脂,应用于单床和混合床操作,具有良好的再生效率。单分散的粒度范围可提供极佳的滤床流速,从而实现高利用率和良好的分离度。
法律資訊
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)