Merck
60313
Sigma-Aldrich
六氰基钴(II)铁(II)酸钾
purum p.a., ≥97.0% (KT)
别名:
六氰基钴高铁酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2[CoFe(CN)6]
CAS号:
分子量:
349.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
purum p.a.
化驗
≥97.0% (KT)
粒徑
30-60 mesh
SMILES 字串
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于对铯离子进行离子交换吸附的化合物
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)