Merck
59805
Sigma-Aldrich
DL-异丝氨酸
≥97.0% (TLC)
别名:
(±)-3-氨基-2-羟基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721413
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (TLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)