Merck
59195
Sigma-Aldrich
间苯二甲醛
purum, ≥98.0% (T)
别名:
1,3-苯二甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1561038
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
mp
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
SMILES 字串
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI 密鑰
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)