Merck
573701
Supelco
Dowex SBR-C
chloride form
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
condensate grade
品質等級
描述
cross-linkage 8%
形狀
beads
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary ammonium
粒徑
16-45 mesh
工作pH值
0-14
容量
1.4 meq/mL by wetted bed volume
體積密度
705 g/L (20.0 kg/cuft)
分離技術
anion exchange
應用
强碱性(I 型)阴离子交换树脂,粒径分布适合柱床较长的浓缩物精处理和混合床应用。该树脂可用于常规脱盐,符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)