Merck
55556
Supelco
巴豆醛,DAIH 衍生物
analytical standard
别名:
2-二苯基乙酰基-茚满-1,3-二酮-1-(2-亚丁烯基)腙, 3-(2-亚丁烯基-腙基)-2-二苯基乙酰基-茚满-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H22N2O2
分子量:
406.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C27H22N2O2/c1-2-3-18-28-29-25-21-16-10-11-17-22(21)26(30)24(25)27(31)23(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h2-18,23-24H,1H3/b3-2+,28-18+,29-25-
InChI 密鑰
HYQCUKOHQHEHJH-HVBJSQNKSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Health hazardSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)