Merck
55193
Supelco
欧前胡素
analytical standard
别名:
9-[(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)OXY]-7H-FURO[3,2-G][1]BENZOPYRAN-7-ONE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O4
CAS号:
分子量:
270.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
等级
analytical standard
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI key
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway.
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway. Imperatorin increases BMP-2 expression (mRNA) and increases bone density/volume and mineralization in vivo.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)