化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup