主要文件
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
别名:
Cesium chloride solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
ClCs
CAS号:
分子量:
168.36
分類程式碼代碼:
41116004
等級
for flame atomic absorption spectrometry
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
密度
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)