Merck
50655
Sigma-Aldrich
乙二醛三聚物 二水合物
别名:
乙二醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
3542160
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
InChI key
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant involved in the synthesis of:
  • Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
  • Substituted side-bridged cyclam derivatives
  • Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
其他说明
这种形式的乙二醛是由 3mol 乙二醛 和 2mol 水组成的相对稳定的溶液。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>239.0 °F
闪点(°C)
> 115 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)