Merck
47390
Supelco
2-氟苯基2-硝基苯基醚
Selectophore, ≥98.0%
别名:
FNDPE, 2-氟代-2′-硝基二苯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4OC6H4NO2
CAS号:
分子量:
233.20
Beilstein:
4457734
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥98.0% (GC)
≥98.0%
形狀
liquid
密度
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
InChI 密鑰
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他說明
基于中性载体的聚合膜离子选择性电极中的增塑剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Sakamoto et al.
Analytical Chemistry, 59, 1513-1513 (1987)
I. Badr
Mikrochimica Acta, 149, 87-87 (2005)
O. Ryba et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 49, 2371-2371 (1984)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range
Lithium ion selective electrodes based on crown ethers for serum lithium assay.
K Kimura et al.
Analytical chemistry, 59(19), 2331-2334 (1987-10-01)