Merck
45394
Supelco
丙酯杀螨醇
PESTANAL®, analytical standard
别名:
Chloropropylat, 异丙基4,4′-二氯二苯乙醇酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H16Cl2O3
CAS号:
分子量:
339.21
Beilstein:
2757308
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H16Cl2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
InChI 密鑰
AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)