Merck
44653
Millipore
EC 肉汤
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
别名:
大肠杆菌肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO 7251:2005
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.9±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
應用
选择性检测水、食品和其他材料中的大肠菌和大肠杆菌。
準備報告
将37 g溶于1升蒸馏水中,并分装至含有倒置Durham管的试管中。121°C高压灭菌15分钟。
其他說明
通过 MPN 技术对真空包装牛肉中的大肠杆菌进行计数。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
L.J. Harris et al.
Journal of Food Protection, 55, 266-266 (1992)
商品
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。