Merck
44462
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
形狀
beads
交聯
2 % cross-linked
技術
LPLC: suitable
損耗
~75% loss on drying, 110 °C
基質
styrene-divinylbenzene
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
100-200 mesh
容量
0.6 meq/mL
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI 密鑰
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)