Merck
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-二硫代二苯胺
technical, ≥95% (HPLC)
别名:
2,2′-二氨基二苯二硫醚, 二(2-氨基苯基)二硫
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2S2
CAS号:
分子量:
248.37
Beilstein:
914032
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥95% (HPLC)
mp
90-95 °C
SMILES字符串
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChI key
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)