Merck
433462
Sigma-Aldrich
氯甲基硅酞菁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H19ClN8Si
CAS号:
分子量:
591.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
λmax
695 nm
SMILES 字串
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)