Merck
429651
Sigma-Aldrich
丁烯醛(巴豆醛)2,4-二硝基苯肼
analytical standard, for environmental analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
250.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
analytical standard, for environmental analysis
品質等級
化驗
99%
形狀
powder or crystals
mp
192-195 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChI 密鑰
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)