42551
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
别名:
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine, rac-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, DL-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H74NO8P
CAS号:
分子量:
691.96
Beilstein:
1730602
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
方案
≥99.0% (TLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
InChI key
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N