Merck
41290
Supelco
氯化天竺葵色素苷
analytical standard
别名:
3,5-双(葡萄糖氧基)-4′,7-二羟基2-苯基苯并喃氯化物, 天竺葵素3,5-二-O-葡萄糖苷氯化物, 天竺葵素双葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H31ClO15
CAS号:
分子量:
630.98
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥88% (HPLC)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15.ClH/c28-8-17-19(32)21(34)23(36)26(41-17)39-15-6-12(31)5-14-13(15)7-16(25(38-14)10-1-3-11(30)4-2-10)40-27-24(37)22(35)20(33)18(9-29)42-27;/h1-7,17-24,26-29,32-37H,8-9H2,(H-,30,31);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
InChI key
DIRROHKULXIUCB-DHJOXOLYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
采用高效液相色谱法(HPLC)定量测定酸樱桃中黄酮类化合物(如花青素)的总量时,可将天竺葵素氯化物用作标准品。
采用高效液相色谱法(HPLC)定量测定酸樱桃中黄酮类化合物(如花青素)的总量时,已将天竺葵素氯化物用作标准品。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct photothermal techniques for rapid quantification of total anthocyanin content in sour cherry cultivars
<BIG>Doka O, et al.</BIG>
Talanta, 84(2), 341-346 (2011)
Direct photothermal techniques for rapid quantification of total anthocyanin content in sour cherry cultivars
Doka O, et al.
Talanta, 84, 341-346 (2011)