蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
自燃溫度
716 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble at
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI 密鑰
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter