化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
InChI 密鑰
YGVHOSGNOYKRIH-FJPMMHPYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3