Merck
40200
Sigma-Aldrich
二甲基二苯基碘化鏻
purum, ≥98.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2P(I)(CH3)2
CAS号:
分子量:
342.16
Beilstein:
3637544
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (AT)
形狀
solid
燃燒殘留物
≤2.0%
mp
246-249 °C (lit.)
246-251 °C
SMILES 字串
[I-].C[P+](C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16P.HI/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MGLUUYLPGOWCNW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
对应的二叶立德是羰基化合物亚甲基化的一种强效试剂;叶立德和二叶立德可用作有机金属化合物的配体
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
H.J. Cristau et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 30, 135-135 (1987)
H. Schmidbaur
Accounts of Chemical Research, 8, 62-62 (1975)
H. Schmidbaur et al.
Organometallics, 5, 1652-1652 (1986)