蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
6.96 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
SMILES 字串
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N