Merck
39351
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
145.20
Beilstein:
1702477
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
purum
化驗
≥95.0% (NT)
折射率
n20/D 1.419
bp
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCN(C)C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)