Merck
38030
Sigma-Aldrich
3,5-二碘水杨酸
purum, ≥98.0% (T)
别名:
2-羟基-3,5-二碘苯甲酸, 3,5-二碘邻羟基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
I2C6H2(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
389.91
Beilstein:
2615358
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
purum
方案
≥98.0% (T)
灼烧残渣
≤0.1%
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
可溶性表面活性剂[1]
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)