Merck
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-二羟丙基)茶碱
≥97.0% (HPLC)
别名:
喘定
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N4O4
CAS号:
分子量:
254.24
Beilstein:
284563
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
燃燒殘留物
≤0.1%
mp
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
SMILES 字串
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)