About This Item
线性分子式:
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
269.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3