Merck
37079
Supelco
Phenmedipham-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
别名:
3-Ethoxycarbonylaminophenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Ethoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Ethyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18N2O4
CAS号:
分子量:
314.34
Beilstein:
2397745
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI 密鑰
MVEFZZKZBYQFPP-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)