Merck
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-二乙氧基-4-硝基苯基)吗啉
purum, ≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20N2O5
CAS号:
分子量:
296.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
purum
化驗
≥99.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
very deep yellow
mp
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
SMILES 字串
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)