Merck
366838
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H61BrN2
分子量:
613.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 95%
mp
236-238 °C (lit.)
λmax
480 nm
SMILES字符串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)