Merck
36392
Supelco
乙醛 溶液
natural, 50 wt. % in ethanol, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHO
CAS号:
分子量:
44.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
natural
品質等級
化驗
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≥48.0% (acetaldehyde, T)
50 wt. % in ethanol
折射率
n20/D 1.380
密度
0.868 g/mL at 20 °C
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙醛包含与氢原子连接的羰基。它是众所周知的诱变剂和致癌物。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。请点击此处查看列入10/2011 的所有化合物的参考物质。
應用
乙醛已作为标准品,用于通过气相色谱结合离子迁移谱(IMS)测定特级初榨橄榄油(EVOO)的挥发性成分乙醛。
它可以作为通过气相色谱-质谱技术检测烟草添加剂热解产物乙醛和人尿中内源性乙醛的标准品。
分析報告
乙醛在酒精溶液中形成二缩醛
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持