Merck
35867
Sigma-Aldrich
3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠
≥98.0% (TLC)
别名:
3,5-二氯-2-羟基苯磺酸, DCHBS, DHBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NaO4S
CAS号:
分子量:
265.05
Beilstein:
3640643
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98.0% (TLC)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES字符串
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
与4-氨基安替比林(4-AAP)和过氧化氢(H2O2)一起被用于偶联酶促反应中过氧化物酶的显色定量。 Trinder试剂的组分,与过氧化物酶一起用于测量自动化系统中过氧化氢的产生。
其他说明
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)