Merck
34512
Supelco
Flufenacet Metabolite FOE5043
PESTANAL®, analytical standard
别名:
({2-[(4-Fluorophenyl)(isopropyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16FNO4S
分子量:
301.33
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC1=CC=C(N(C(C)C)C(CS(CC(O)=O)=O)=O)C=C1
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)