Merck
33852
Supelco
癸醛 2,4-二硝基苯腙
analytical standard
别名:
十碳酸醛-2,4-DNPH, 羊蜡醛-2,4-DNPH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
336.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC/CHN)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
特點
standard type calibration
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
100-104 °C
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
InChI 密鑰
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)